重要文件
AMBH6FD84598
Ambeed, Inc.
2-Amino-2-(2-methoxyphenyl)ethanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
167.21
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-amino-2-(2-methoxyphenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(10)6-11/h2-5,8,11H,6,10H2,1H3
InChI 密鑰
XOHKELIJPISIBB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/108343-90-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/108343-90-4.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)