重要文件
AMBH6FD7F803
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-iodophenol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
298.91
MDL號碼:
Iupac Name
2-bromo-6-iodophenol
Inchi Code
1S/C6H4BrIO/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
InChI 密鑰
ZZBRPSNXUDZTRX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2040-86-0.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)