重要文件
AMBH303C4849
Ambeed, Inc.
2,3-Dihydroisoquinoline-1,4-dione
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
161.16
MDL號碼:
Iupac Name
4-hydroxy-1(2H)-isoquinolinone
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c11-8-5-10-9(12)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,11H,(H,10,12)
InChI 密鑰
KOJRWXLHYKLCFJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31053-30-2.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/31053-30-2.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)