重要文件
AMBH2D702813
Ambeed, Inc.
5-Hydroxy-4-methylfuran-2(5H)-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
114.1
MDL號碼:
Iupac Name
5-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone
Inchi Code
1S/C5H6O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2,5,7H,1H3
InChI 密鑰
XRNPHZPFAWLRNJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40834-42-2.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)