重要文件
AMBH2D6F9A4E
Ambeed, Inc.
3-(Pyridin-4-yl)benzonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
180.21
MDL號碼:
Iupac Name
3-(4-pyridinyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H8N2/c13-9-10-2-1-3-12(8-10)11-4-6-14-7-5-11/h1-8H
InChI 密鑰
OGSJPFDYGHOODD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4350-55-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)