重要文件
AMBH2D6F98AB
Ambeed, Inc.
Methyl 5-(3-bromophenyl)isoxazole-3-carboxylate
登入查看組織和合約定價
選擇尺寸
100 MG
$17.25
250 MG
$27.60
1 G
$82.80
5 G
$371.45
供應商庫存單位: A363205-100MG
$17.25
7 天後從 Aldrich 合作夥伴出貨。
選擇尺寸
變更視圖
100 MG
$17.25
250 MG
$27.60
1 G
$82.80
5 G
$371.45
About This Item
CAS號碼:
分子量::
282.09
MDL號碼:
供應商庫存單位: A363205-100MG
$17.25
7 天後從 Aldrich 合作夥伴出貨。
Iupac Name
methyl 5-(3-bromophenyl)-3-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H8BrNO3/c1-15-11(14)9-6-10(16-13-9)7-3-2-4-8(12)5-7/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
CMRCBZBHVKPEIX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/745078-74-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/745078-74-4.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)