重要文件
AMBH2D6F7F5B
Ambeed, Inc.
2,5-Dibromo-4-methylpyrimidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
251.91
MDL號碼:
Iupac Name
2,5-dibromo-4-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C5H4Br2N2/c1-3-4(6)2-8-5(7)9-3/h2H,1H3
InChI 密鑰
IRPNRIMHCGWJMZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/171408-73-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)