重要文件
AMBH2D6F6E41
Ambeed, Inc.
1,8-Dichloroisoquinoline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
198.05
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況
Iupac Name
1,8-dichloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5Cl2N/c10-7-3-1-2-6-4-5-12-9(11)8(6)7/h1-5H
InChI 密鑰
SPANHWVVFLSTMH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/848841-64-5.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/848841-64-5.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)