文件
Z166332
Sigma-Aldrich
Quantofix® 亚硫酸盐测试条
Aluminum (Al3+)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41113034
NACRES:
NB.35
描述
range mg/L 0, 5, 20, 50, 200, 500
semi-quantitative
特定分析物
aluminium
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
Macherey-Nagel
顏色
pink to red change
檢測方法
colorimetric
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
用于离子和其他物质的半定量测定。由试纸已被密封的塑料条组成。试纸区域的大小能实现与塑料盒上提供的色标相同尺寸的区域进行清晰的比较。长度足以被很容易的处理,即使在测试侵蚀性或其他有毒溶液时。
  • 快速;浸入即读
  • 无需设备,只需一根检测棒即可进行分析
  • 高度特异性;可通过沉淀或掩盖而消除干扰
  • Dim.: 6 × 95 × 0.2 mm
法律資訊
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG