文件
W316806
Sigma-Aldrich
3,4-己二酮
≥96%
同義詞:
Dipropionyl
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2CH2COCOCH2CH3
CAS號碼:
分子量::
114.14
Beilstein:
1700837
MDL號碼:
Flavis號碼:
7.077
化驗
≥96%
折射率
n20/D 1.41 (lit.)
bp
131 °C (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(=O)C(=O)CC
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特點和優勢
Butter, toasted, nutty, almond