Key Documents
W269440
Sigma-Aldrich
异丁酸甲酯
natural, 98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHCOOCH3
CAS號碼:
分子量::
102.13
FEMA號碼:
2694
Beilstein:
1740720
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
287
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
09.412
NACRES:
NA.21
等級
Halal
natural
法律遵循
FDA 21 CFR 117
化驗
98%
折射率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
密度
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
creamy; fruity; floral; sweet
SMILES 字串
COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)5(6)7-3/h4H,1-3H3
InChI 密鑰
BHIWKHZACMWKOJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12 °C - closed cup