文件
W232106
Sigma-Aldrich
鼠尾草油
同義詞:
香紫苏油
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
FEMA號碼:
2321
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
等級
Kosher
法律遵循
FDA 21 CFR 182.60
光學活性
[α]20/D −10.5°, neat
來源
USA origin
折射率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green; honey; woody; minty; citrus; fruity; spicy; floral; sweet
生化/生理作用
20ppm 时的味道
準備報告
提取方法:蒸馏
其他說明
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
190.4 °F - closed cup
閃點(°C)
88 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)