文件
R873241
3-[(2,4-DICHLOROPHENOXY)METHYL]-N'-[(E)-1-METHYL-2-(3-NITRO-1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL)ETHYLIDENE]BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C19H16Cl2N6O4
CAS號碼:
分子量::
463.283
MDL號碼: