文件
R861782
DIISOBUTYL 4-[3-(4-ETHOXY-3-NITROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]-2,6-DIMETHYL-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C34H40N4O7
CAS號碼:
分子量::
616.72
MDL號碼: