文件
R858641
DIETHYL 3-METHYL-5-({[(5-METHYL[1,2,4]TRIAZOLO[4,3-A]QUINOLIN-1-YL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)-2,4-THIOPHENEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C24H24N4O5S2
CAS號碼:
分子量::
512.611
MDL號碼: