文件
R852481
ETHYL 2-[({[3-ALLYL-5-(4-FLUOROPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETYL)AMINO]-4-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C32H28FN3O6S3
CAS號碼:
分子量::
665.787
MDL號碼: