文件
R763861
N'-[(E)-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C26H26N4O3S
CAS號碼:
分子量::
474.586
MDL號碼: