文件
R741787
2-(1-NAPHTHYL)-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2,6-DIBROMO-4-METHOXYANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C22H18Br2Cl3N3O2S
CAS號碼:
分子量::
654.639
MDL號碼: