文件
R694843
4-[9-BROMO-5-METHYL-5-(4-NITROPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-2-YL]PHENYL METHYL ETHER
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C24H20BrN3O4
CAS號碼:
分子量::
494.349
MDL號碼: