文件
R661589
N-(4-{6-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-7,12-DIHYDRO-6H-CHROMENO[4,3-D][1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIMIDIN-7-YL}PHENYL)-N,N-DIMETHYLAMINE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C28H28N6O
CAS號碼:
分子量::
464.575
MDL號碼: