文件
R654590
N'-[(E)-(3,4-DIHYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C25H23N5O5S
CAS號碼:
分子量::
505.557
MDL號碼: