文件
R482765
ETHYL (2E)-5-[4-(ACETYLOXY)PHENYL]-2-(2-METHOXYBENZYLIDENE)-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C26H24N2O6S
CAS號碼:
分子量::
492.555
MDL號碼: