文件
R149675
N'-[(E)-(4-TERT-BUTYLPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-ETHYL-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C24H29N5O2S
CAS號碼:
分子量::
451.595
MDL號碼: