文件
R143936
5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-{[(E)-(2-CHLORO-6-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C19H18ClFN4S
CAS號碼:
分子量::
388.898
MDL號碼: