文件
R139378
7-[2-HYDROXY-3-(4-METHOXYPHENOXY)PROPYL]-8-[(3-HYDROXYPROPYL)AMINO]-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C20H27N5O6
CAS號碼:
分子量::
433.468
MDL號碼: