文件
PH002673
Sigma-Aldrich
1-{[2-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethyl]amino}-3-(3-methylphenoxy)-2-propanol
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C20H27NO4
CAS號碼:
MDL號碼:
SMILES 字串
COC1=CC=C(OC)C=C1CCNCC(O)COC2=CC=CC(C)=C2