Key Documents
N22657
Sigma-Aldrich
对硝基三氟乙酸苯酯
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF3CO2C6H4NO2
CAS號碼:
分子量::
235.12
Beilstein:
658785
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
crystals
bp
120 °C/12 mmHg (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)7(13)16-6-3-1-5(2-4-6)12(14)15/h1-4H
InChI 密鑰
JFOIBTLTZWOAIC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter