文件
L479985
ETHYL 2-[2-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4-HYDROXY-3-(4-METHOXY-2-METHYLBENZOYL)-5-OXO-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C28H28N2O8S
CAS號碼:
分子量::
552.608
MDL號碼: