文件
L470503
ETHYL 5-ACETYL-2-({1-[(2-BROMOBENZOYL)AMINO]-2,2,2-TRICHLOROETHYL}AMINO)-4-METHYL-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C19H18BrCl3N2O4S
CAS號碼:
分子量::
556.693
MDL號碼: