文件
L441392
BENZYL (2E)-2-[4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE]-7-METHYL-3-OXO-5-(2-THIENYL)-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C28H25N3O3S2
CAS號碼:
分子量::
515.658
MDL號碼: