文件
L428094
(3Z)-5-BROMO-3-(4-OXO-3-PROPYL-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-1-PENTYL-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C19H21BrN2O2S2
CAS號碼:
分子量::
453.423
MDL號碼: