文件
L424528
2-IMINO-1-(2-METHOXYETHYL)-10-METHYL-5-OXO-N-(3-PYRIDINYLMETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C22H22N6O3
CAS號碼:
分子量::
418.459
MDL號碼: