文件
L419303
4-[4-(ALLYLOXY)-3-METHYLBENZOYL]-5-(4-FLUOROPHENYL)-3-HYDROXY-1-[2-(4-MORPHOLINYL)ETHYL]-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C27H29FN2O5
CAS號碼:
分子量::
480.541
MDL號碼: