文件
L405221
N-(2,5-DIMETHYLPHENYL)-2-{[3-(4-METHYLPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C27H27N3O2S2
CAS號碼:
分子量::
489.663
MDL號碼: