文件
L401552
ETHYL 2-{[[(2E)-2-({2-[(4-ETHOXYBENZOYL)OXY]-1-NAPHTHYL}METHYLENE)HYDRAZINO](OXO)ACETYL]AMINO}-6-METHYL-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C34H33N3O7S
CAS號碼:
分子量::
627.722
MDL號碼: