文件
L370371
2-METHOXY-4-[(E)-({[(3,4,5-TRIMETHOXYBENZOYL)AMINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C27H25Cl2N3O8
CAS號碼:
分子量::
590.422
MDL號碼: