文件
L355895
2-AMINO-4-(2,3-DIMETHOXYPHENYL)-1-(DIMETHYLAMINO)-5-OXO-7-PHENYL-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C26H28N4O3
CAS號碼:
分子量::
444.538
MDL號碼: