文件
L349267
3-HYDROXY-4-(4-METHOXY-2-METHYLBENZOYL)-1-[2-(4-MORPHOLINYL)ETHYL]-5-(3-PHENOXYPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C31H32N2O6
CAS號碼:
分子量::
528.61
MDL號碼: