文件
L348937
1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-5-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-3-HYDROXY-4-(2-METHYL-4-PROPOXYBENZOYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C27H35N3O4
CAS號碼:
分子量::
465.598
MDL號碼: