文件
L342939
7-[2-(1H-BENZIMIDAZOL-2-YLSULFANYL)ETHYL]-8-[BENZYL(METHYL)AMINO]-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C23H23N7O2S
CAS號碼:
分子量::
461.549
MDL號碼: