文件
L285595
4-{[(E,2E)-3-(2-FURYL)-2-METHYL-2-PROPENYLIDENE]AMINO}-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C15H13N5OS
CAS號碼:
分子量::
311.368
MDL號碼: