文件
L197564
N-CYCLOPENTYL-1-ETHYL-2-IMINO-10-METHYL-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C20H23N5O2
CAS號碼:
分子量::
365.439
MDL號碼: