文件
L196924
2-IMINO-5-OXO-1-(2-PHENYLETHYL)-N-(3-PYRIDINYLMETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C26H22N6O2
CAS號碼:
分子量::
450.504
MDL號碼: