文件
L138819
N'-[(E)-(2-CHLORO-6-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-[(3,5-DIOXO-2,3,4,5-TETRAHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-6-YL)AMINO]PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C13H12ClFN6O3
CAS號碼:
分子量::
354.73
MDL號碼: