文件
GF69118948
Iron/boron/silicon
foil, thickness 0.025 mm, Fe78%/B 13%/Si 9%, length 5 m, coil width 50 mm
同義詞:
FE810250
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 691-189-48
長度
5 m
線圈寬度
50 mm
厚度
0.025 mm