化驗
99.9%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 615-423-23
電阻係數
126 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
塊最大尺寸
50 mm
bp
3273 °C (lit.)
mp
1313 °C (lit.)
密度
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Gd]
InChI
1S/Gd
InChI 密鑰
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Water-react 3
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3