文件
GF37661441
tube, outside diameter 21.5 mm, length 100 mm, wall thickness 2.6 mm
同義詞:
FE007740
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Fe
CAS號碼:
分子量::
55.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141721
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 376-614-41
電阻係數
9.71 μΩ-cm
長度
100 mm
外徑
21.5 mm
壁厚
2.6 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI 密鑰
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N