Key Documents
GF14561478
Nickel/Iron/Molybdenum
wire, Ni 80%/Fe15.5%/Mo 4.5, 1.0 mm diameter, length 10 m, temper as drawn
同義詞:
NJ275150
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 145-614-78
長度
10 m
直徑
1.0 mm