文件
GF04638326
lump, 25 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.99%
同義詞:
GA006120
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12141715
NACRES:
NA.23
化驗
99.99%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 046-383-26
重量
20 g
塊最大尺寸
25 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3