Key Documents
D131504
Sigma-Aldrich
2,4-二甲氧基苯甲酸
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3O)2C6H3CO2H
CAS號碼:
分子量::
182.17
Beilstein:
2210860
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
powder
mp
107-109 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(C(O)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-6-3-4-7(9(10)11)8(5-6)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
GPVDHNVGGIAOQT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1